Drukuj
Kwas 4-acetylofenyloboronowy 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: (4-Acetylphenyl)metaboric acid, 4-Acetylbenzeneboronic acid, Dihydroxy(4-acetylphenyl)borane
369400010 369400050 369400250
ACRO369400010EA 157 PLN
ACRO369400010 ACRO369400050 ACRO369400250
Kwas 4-acetylofenyloboronowy 97%
Kwas 4-acetylofenyloboronowy
Formuła: C₈H₉BO₃
MW: 163.97
Temp. topnienia: 243…247 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01074667
Numer CAS: 149104-90-5
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥96.0 %