Kwas 4-acetylofenyloboronowy 98
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
(4-Acetylphenyl)metaboric acid, 4-Acetylbenzeneboronic acid, Dihydroxy(4-acetylphenyl)borane
B23234.03
B23234.06
B23234.14
B23234.03EA
260
PLN
B23234.03
B23234.06
B23234.14
Kwas 4-acetylofenyloboronowy 98
Kwas 4-acetylofenyloboronowy
Purity: 98%
CAS No.: 149104-90-5
Molecular Formula: C8H9BO3
Formula Weight: 163.97
Melting Point: ca 240° dec.
Beilstein Reference: 7869162
Formuła:
C₈H₉BO₃ MW: 163.97 Temp. topnienia: ∼ 240 °C (temp. rozkładu) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD01074667 Numer CAS: 149104-90-5 |