Kwas 4-chloronikotynowy ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
4-Chloro-3-pyridinecarboxylic acid, 4-Chloropyridine-3-carboxylic acid
L20029.03
L20029.06
L20029.03EA
672
PLN
L20029.03
L20029.06
Kwas 4-chloronikotynowy ≥97%
Kwas 4-chloronikotynowy
Purity: 97%
CAS No.: 10177-29-4
Molecular Formula: C6H4ClNO2
Formula Weight: 157.56
Melting Point: ca 165° dec.
Beilstein Reference: 9255849
Formuła:
C₆H₄ClNO₂ MW: 157.56 g/mol Temp. topnienia: ∼ 165 °C (temp. rozkładu) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00128860 Numer CAS: 10177-29-4 |