4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Dihydroxy(4-chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl)borane, 4-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid, (4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl)metaboric acid
L20105.03
L20105.06
L20105.03EA
502
PLN
L20105.03
L20105.06
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 96%
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Purity: 96%
CAS No.: 176976-42-4
Molecular Formula: C7H5BClF3O2
Formula Weight: 224.38
MDL No.: MFCD03094999
Formuła:
C₇H₅BClF₃O₂ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD03094999 Numer CAS: 176976-42-4 |