4-Chloro-2-(trifluoromethyl)phenylboronic acid ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid, (4-Chloro-2-(trifluoromethyl)phenyl)metaboric acid, Dihydroxy(4-chloro-2-(trifluoromethyl)phenyl)borane
H28351.09
H28351.03
H28351.09EA
1870
PLN
H28351.09
H28351.03
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)phenylboronic acid ≥97%
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Purity: 97%
CAS No.: 313545-41-4
Molecular Formula: C7H5BClF3O2
Formula Weight: 224.38
Melting Point: 180-182°
MDL No.: MFCD04973086
Formuła:
C₇H₅BClF₃O₂ MW: 224.37 Temp. topnienia: 180…182 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD04973086 Numer CAS: 313545-41-4 |