Drukuj
5-Fluorocytozyna 99+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: 5-FC, 4-Amino-5-fluoro-2-pyrimidinol, Flucytosine, 6-Amino-5-fluoropyrimidin-2(1H)-one
258340010 258340050 258342500
ACRO258340010EA 989 PLN
ACRO258340010 ACRO258340050 ACRO258342500
5-Fluorocytozyna 99+%
5-Fluorocytozyna
Formuła: C₄H₄FN₃O
MW: 129.09 g/mol
Temp. Wrzenia: 298
Temp. topnienia: 296 °C (temp. rozkładu)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006035
Numer CAS: 2022-85-7
Numer WE (dawny EINECS): 217-968-7
Klasyfikacja Merck : 13,04151
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤1.0 % (1 g, 105°C)
Titration with HClO4 ≥99.0 % (On dried substance)