Drukuj
5-Fluorocytozyna, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: 5-FC, 4-Amino-5-fluoro-2-pyrimidinol, Flucytosine, 6-Amino-5-fluoropyrimidin-2(1H)-one
M-Clarity™ quality level = MQ200
F7129-1G F7129-5G
SIALF7129-1GEA 1640 PLN
SIALF7129-1G SIALF7129-5G
5-Fluorocytozyna, Sigma-Aldrich®
5-Fluorocytozyna
Formuła: C₄H₄FN₃O
MW: 129.09 g/mol
Temp. Wrzenia: 298
Temp. topnienia: 165
Numer MDL: MFCD00006035
Numer CAS: 2022-85-7
Numer WE (dawny EINECS): 217-968-7
Klasyfikacja Merck : 13,04151