Drukuj
Cytozyna 99+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 6-Aminopyrimidin-2(1H)-one, 4-Amino-2-pyrimidinol
161760050 161760250 161761000
ACRO161760050EA 726 PLN
ACRO161760050 ACRO161760250 ACRO161761000
Cytozyna 99+%
Cytozyna
Formuła: C₄H₅N₃O
MW: 111.1 g/mol
Temp. topnienia: >300 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006034
Numer CAS: 71-30-7
Numer WE (dawny EINECS): 200-749-5
Klasyfikacja Merck : 13,02824
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 % (105°C, 5 hrs)
Sulfated ash ≤0.1 % (800°C)
HPLC ≥99.0 %
UV spectrophotometry molar absorptivity 10400 +/- 2%, on dry basis
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm