Cytozyna ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A14731.14
A14731.06
A14731.22
A14731.14EA
1300
PLN
A14731.14
A14731.06
A14731.22
Cytozyna ≥98%
Cytozyna
Purity: 98+%
CAS No.: 71-30-7
Molecular Formula: C4H5N3O
Formula Weight: 111.10
Physical Form: Powder
Appearance: White
Melting Point:
Formuła:
C₄H₅N₃O Temp. topnienia: >300 °C Gęstość: 0,99771 g/cm³ (25 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00006034 Numer CAS: 71-30-7 Numer WE (dawny EINECS): 200-749-5 Klasyfikacja Merck : 14,2795 |