Drukuj
Alkohol piperonylowy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: Benzo[d][1,3]dioxol-5-ylmethanol, 3,4-(Methylenedioxy)benzyl alcohol, 1,3-Benzodioxol-5-ylmethanol
M-Clarity™ quality level = MQ100
P49406-100G P49406-25G
SIALP49406-100GEA 531 PLN
SIALP49406-100G SIALP49406-25G
Alkohol piperonylowy, Sigma-Aldrich®
Alkohol piperonylowy
Formuła: C₈H₈O₃
Temp. Wrzenia: 282 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 51…54 °C
Numer MDL: MFCD00005836
Numer CAS: 495-76-1
Numer WE (dawny EINECS): 207-808-4