Kwas 4-(bromometylo)fenyloboronowy tech. 85%, Technical Grade
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
L19953.03
L19953.06
L19953.03EA
734
PLN
L19953.03
L19953.06
Kwas 4-(bromometylo)fenyloboronowy tech. 85%, Technical Grade
Kwas 4-(bromometylo)fenyloboronowy
Purity: 85%
CAS No.: 68162-47-0
Molecular Formula: C7H8BBrO2
Formula Weight: 214.85
Melting Point: ca 145-150°
Beilstein Reference: 3030979
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD01318113
Formuła:
C₇H₈BBrO₂ Temp. topnienia: ∼ 145…150 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD01318113 Numer CAS: 68162-47-0 Jednostka: 3261 ADR: 8,III |