3-Iodophenylboronic acid ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
H51112.03
H51112.06
H51112.03EA
212
PLN
H51112.03
H51112.06
3-Iodophenylboronic acid ≥97%
3-Iodophenylboronic acid
Purity: 97%
CAS No.: 221037-98-5
Molecular Formula: C6H6BIO2
Formula Weight: 247.83
MDL No.: MFCD01319015
Formuła:
C₆H₆BIO₂ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD01319015 Numer CAS: 221037-98-5 |