Drukuj
Piperydyn-3-ol, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: 3-Piperidinol, 3-Hydroxypiperidine
56210-10G 56210-50G
SIAL56210-10GEA 273 PLN
SIAL56210-10G SIAL56210-50G
Piperydyn-3-ol, Sigma-Aldrich®
Piperydyn-3-ol
Formuła: C₅H₁₁NO
MW: 101.15 g/mol
Temp. Wrzenia: 113…116 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 56…59 °C
Numer MDL: MFCD00014591
Numer CAS: 6859-99-0
Numer WE (dawny EINECS): 229-957-4
Jednostka: 3263
ADR: 8 III