Piperydyn-3-ol ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
3-Piperidinol, 3-Hydroxypiperidine
L01333.04
L01333.09
L01333.18
L01333.04EA
170
PLN
L01333.04
L01333.09
L01333.18
Piperydyn-3-ol ≥98%
Piperydyn-3-ol
Purity: 98+%
CAS No.: 6859-99-0
Molecular Formula: C5H11NO
Formula Weight: 101.15
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point:
Formuła:
C₅H₁₁NO MW: 101.15 g/mol Temp. Wrzenia: 67…69 °C (2 mmHg) Temp. topnienia: 56…60 °C Temp. Zapłonu: >100 °C (212 °F) |
Numer MDL:
MFCD00014591 Numer CAS: 6859-99-0 Numer WE (dawny EINECS): 229-957-4 Jednostka: 3263 ADR: 8 III |