Drukuj
Kwas 3-aminofenyloboronowy hydrat 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Dihydroxy(3-aminophenyl)borane monohydrate, 3-Aminobenzeneboronic acid monohydrate, 3-Aminobenzeneboronic acid, 3-Aminophenylboronic Acid Monohydrate, (3-Aminophenyl)metaboric acid monohydrate
352760010 352760050
ACRO352760010EA 284 PLN
ACRO352760010 ACRO352760050
Kwas 3-aminofenyloboronowy hydrat 98%
Kwas 3-aminofenyloboronowy hydrat
Formuła: C₆H₈BNO₂·1H₂O
Temp. topnienia: 94…97 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00149554
Numer CAS: 206658-89-1
Numer WE (dawny EINECS): 250-189-0
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Beige to brown Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥97.5 %