3-Aminophenylboronic acid hemisulphate ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A17240.03
A17240.06
A17240.14
A17240.03EA
368
PLN
A17240.03
A17240.06
A17240.14
3-Aminophenylboronic acid hemisulphate ≥98%
3-Aminophenylboronic acid hemisulphate
Purity: 98+%
CAS No.: 66472-86-4
Molecular Formula: C6H8BNO2.0.5H2SO4
Formula Weight: 185.98
Melting Point:
Formuła:
C₁₂H₁₈B₂N₂O₈S Temp. topnienia: >300 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00013111 Numer CAS: 66472-86-4 Numer WE (dawny EINECS): 266-376-5 |