Drukuj
(±)-Cytronelal, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: (+/-)-Citronellal, (±)-3,7-Dimethyloct-6-enal, (+/-)-3,7-Dimethyl-6-octenal
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14575.0100 8.14575.0500
8.14575.0100EA 140 PLN
8.14575.0100 8.14575.0500
(±)-Cytronelal, Sigma-Aldrich®
(±)-Cytronelal
Formuła: C₁₀H₁₈O
Temp. Wrzenia: 207 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –15 °C
Gęstość: 0,8548 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00038090
Numer CAS: 106-23-0
Numer WE (dawny EINECS): 203-376-6
Jednostka: 3082
ADR: 9,III
Klasyfikacja Merck : 13,02353
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility (20 °C) practically insoluble
Molar Mass 154.25 g/mol
Boiling Point 208 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 14 hPa (88 °C)
Flash Point 77 °C
Refractive Index 1.446 (20 °C)
Explosion Limit 1.2 - 4.5 %(V)
Density 0.85 g/cm3 (20 °C)
pH 7 (H2O)
Ignition Point 202 °C
Hazard Class 9
Hazard Class Description Miscellaneous Hazardous Material