Drukuj
Cytral, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: 3,7-Dimethylocta-2,6-dienal
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.02489.0005 8.02489.0250 8.02489.5000
8.02489.0005EA 199 PLN
8.02489.0005 8.02489.0250 8.02489.5000
Cytral, Sigma-Aldrich®
Cytral
Formuła: C₁₀H₁₆O
MW: 152.24 g/mol
Temp. Wrzenia: 229
Temp. topnienia: < –10 °C
Gęstość: 0.89 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 98
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006997
Numer CAS: 5392-40-5
Numer WE (dawny EINECS): 226-394-6
Klasyfikacja Merck : 13,02346
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 0.42 g/l (25 °C)
Molar Mass 152.23 g/mol
Boiling Point 227 - 229 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure  - 1 hPa (50 °C)
Flash Point 98 °C
Refractive Index 1.4872 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 4.3 - 9.9 %(V)
Density 0.89 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 225 °C