Drukuj
Cytral cis- and trans-mixture 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 3,7-Dimethylocta-2,6-dienal
110440050 110441000 110445000
ACRO110440050EA 147 PLN
ACRO110440050 ACRO110441000 ACRO110445000
Cytral cis- and trans-mixture 95%
Cytral
Formuła: C₁₀H₁₆O
MW: 152.24 g/mol
Temp. Wrzenia: 229
Temp. topnienia: –10 °C
Gęstość: 0.889 g/cm³
Temp. Zapłonu: 101 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006997
Numer CAS: 5392-40-5
Numer WE (dawny EINECS): 226-394-6
Klasyfikacja Merck : 13,02346
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4860 to 1.4900 (20°C, 589 nm)
Density (20/4°C) 0.886 to 0.893 kg/l
GC ≥94 %