Drukuj
Cytral, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: 3,7-Dimethylocta-2,6-dienal
M-Clarity™ quality level = MQ100
C83007-100ML C83007-500ML C83007-5ML
SIALC83007-100MLEA 257 PLN
SIALC83007-100ML SIALC83007-500ML SIALC83007-5ML
Cytral, Sigma-Aldrich®
Cytral
Formuła: C₁₀H₁₆O
MW: 152.24 g/mol
Temp. Wrzenia: 229
Temp. topnienia: < –10 °C
Gęstość: 0.89 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 98
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006997
Numer CAS: 5392-40-5
Numer WE (dawny EINECS): 226-394-6
Klasyfikacja Merck : 13,02346