Drukuj
Kwas 3,5-bis(trifluorometylo)fenyloboronowy 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 3,5-Bis(trifluoromethyl)benzeneboronic acid, (3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)metaboric acid, (3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)boronic acid, Dihydroxy(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)borane
351360010 351360050
ACRO351360010EA 199 PLN
ACRO351360010 ACRO351360050
Kwas 3,5-bis(trifluorometylo)fenyloboronowy 95%
Kwas 3,5-bis(trifluorometylo)fenyloboronowy
Formuła: C₈H₅BF₆O₂
MW: 257.93 g/mol
Temp. topnienia: 219…226 °C
Numer MDL: MFCD00051850
Numer CAS: 73852-19-4
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light yellow Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 219 to 226 °C
Titration with NaOH 94 to 108 %