Drukuj
Kwas 3,5-bis(trifluorometylo)fenyloboronowy ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 3,5-Bis(trifluoromethyl)benzeneboronic acid, (3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)metaboric acid, (3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)boronic acid, Dihydroxy(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)borane
A11373.03 A11373.06 A11373.14
A11373.03EA 271 PLN
A11373.03 A11373.06 A11373.14
Kwas 3,5-bis(trifluorometylo)fenyloboronowy ≥97%
Kwas 3,5-bis(trifluorometylo)fenyloboronowy
Purity: 97+% CAS No.: 73852-19-4 Molecular Formula: C8H5BF6O2 Formula Weight: 257.93 Melting Point: 219-224° Beilstein Reference: 7379990
Formuła: C₈H₅BF₆O₂
MW: 257.93 g/mol
Temp. topnienia: 219…224 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00051850
Numer CAS: 73852-19-4