Drukuj
(±)-3-Butene-1,2-diol, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
488216-100ML 488216-25ML
SIAL488216-100MLEA 3400 PLN
SIAL488216-100ML SIAL488216-25ML
(±)-3-Butene-1,2-diol, Sigma-Aldrich®
(±)-3-Butene-1,2-diol
Formuła: C₄H₈O₂
Temp. Wrzenia: 95…96 °C (1013 hPa)
Gęstość: 1,047 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00239410
Numer CAS: 497-06-3
Numer WE (dawny EINECS): 207-835-1