Kwas 2-fenoksynikotynowy ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A11247.03
A11247.06
A11247.14
A11247.03EA
183
PLN
A11247.03
A11247.06
A11247.14
Kwas 2-fenoksynikotynowy ≥98%
Kwas 2-fenoksynikotynowy
Purity: 98%
CAS No.: 35620-71-4
Molecular Formula: C12H9NO3
Formula Weight: 215.21
Melting Point: 179-182°
Beilstein Reference: 172906
Formuła:
C₁₂H₉NO₃ MW: 215.21 g/mol Temp. topnienia: 179…182 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00014629 Numer CAS: 35620-71-4 Numer WE (dawny EINECS): 252-647-5 |