Kwas 2-toliloboronowy ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
B23154.03
B23154.06
B23154.03EA
327
PLN
B23154.03
B23154.06
Kwas 2-toliloboronowy ≥98%
Kwas 2-toliloboronowy
Purity: 98%
CAS No.: 16419-60-6
Molecular Formula: C7H9BO2
Formula Weight: 135.96
Melting Point: ca 162-164°
Beilstein Reference: 2935796
Formuła:
C₇H₉BO₂ Temp. topnienia: ∼ 162…164 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00093526 Numer CAS: 16419-60-6 |