Drukuj
2-Metylo-2-propanol-D1, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Alkohol tert-butylowy-D1
M-Clarity™ quality level = MQ200
175765-25G 175765-5G
SIAL175765-25GEA 872 PLN
SIAL175765-25G SIAL175765-5G
2-Metylo-2-propanol-D1, Sigma-Aldrich®
2-Metylo-2-propanol-D1
Formuła: C₄H₉DO
Gęstość: 0,797 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer CAS: 3972-25-6
Numer WE (dawny EINECS): 223-597-1
Jednostka: 1120
ADR: 3,II