Kwas 2-metoksynikotynowy ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A13193.03
A13193.06
A13193.03EA
144
PLN
A13193.03
A13193.06
Kwas 2-metoksynikotynowy ≥98%
Kwas 2-metoksynikotynowy
Purity: 98%
CAS No.: 16498-81-0
Molecular Formula: C7H7NO3
Formula Weight: 153.14
Melting Point: 147-151°
MDL No.: MFCD00085110
Formuła:
C₇H₇NO₃ Temp. topnienia: 147…151 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00085110 Numer CAS: 16498-81-0 |