cytrynian amonu i żelaza(III), red brown
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
Ammonium ferric citrate, Ferric Ammonium Citrate, Ammonium iron (III) citrate
A11199.30
A11199.0B
A11199.0I
A11199.30EA
225
PLN
A11199.30
A11199.0B
A11199.0I
cytrynian amonu i żelaza(III), red brown
cytrynian amonu i żelaza(III)
CAS No.: 1185-57-5
Odour: Weak
Merck Reference: 14,4017
MDL No.: MFCD00013099
Formuła:
C₆H₅+4y)Fe(x)N(y)O₇ Gęstość: 1.8 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00013099 Numer CAS: 1185-57-5 Numer WE (dawny EINECS): 214-686-6 Klasyfikacja Merck : 14,4017 |