Drukuj
cytrynian amonu i żelaza(III) (16,5 - 18,5% Fe)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
211840010 211840025 211840100 211842500
ACRO211840010EA 525 PLN
ACRO211840010 ACRO211840025 ACRO211840100 ACRO211842500
cytrynian amonu i żelaza(III) (16,5 - 18,5% Fe)
cytrynian amonu i żelaza(III)
Formuła: C₆H₅+4y)Fe(x)N(y)O₇
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00013099
Numer CAS: 1185-57-5
Numer WE (dawny EINECS): 214-686-6
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Brown-yellow to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Assay 16.5 to 18.5 % (Fe)