Kwas 2-chloro-4-fluorofenyloboronowy ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H27591.14
H27591.06
H27591.03
H27591.14EA
5520
PLN
H27591.14
H27591.06
H27591.03
Kwas 2-chloro-4-fluorofenyloboronowy ≥98%
Kwas 2-chloro-4-fluorofenyloboronowy
Purity: 98%
CAS No.: 313545-72-1
Molecular Formula: C6H5BClFO2
Formula Weight: 174.37
MDL No.: MFCD02684295
Formuła:
C₆H₅BClFO₂ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD02684295 Numer CAS: 313545-72-1 |