Drukuj
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: (2-Chloro-4-(trifluoromethyl)phenyl)metaboric acid, Dihydroxy(2-chloro-4-(trifluoromethyl)phenyl)borane, 2-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid
L20103.03 L20103.06
L20103.03EA 364 PLN
L20103.03 L20103.06
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 96%
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Purity: 96% CAS No.: 254993-59-4 Molecular Formula: C7H5BClF3O2 Formula Weight: 224.38 Melting Point: 110-112° Beilstein Reference: 9263388
Formuła: C₇H₅BClF₃O₂
Temp. topnienia: 110…112 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD02684337
Numer CAS: 254993-59-4