Drukuj
(±)-α-Bromo-γ-butyrolakton, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
B59608-100G B59608-25G
SIALB59608-100GEA 782 PLN
SIALB59608-100G SIALB59608-25G
(±)-α-Bromo-γ-butyrolakton, Sigma-Aldrich®
(±)-α-Bromo-γ-butyrolakton
Formuła: C₄H₅BrO₂
Temp. Wrzenia: 137…139 °C (8 hPa)
Gęstość: 1,994 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00005387
Numer CAS: 5061-21-2
Numer WE (dawny EINECS): 225-764-4