Kwas 2-aminofenyloboronowy 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
L18069.03
L18069.06
L18069.MC
L18069.03EA
1510
PLN
L18069.03
L18069.06
L18069.MC
Kwas 2-aminofenyloboronowy 96%
Kwas 2-aminofenyloboronowy
Purity: 96%
CAS No.: 5570-18-3
Molecular Formula: C6H8BNO2
Formula Weight: 136.95
Melting Point: 188-190°
Beilstein Reference: 2962939
Formuła:
C₆H₈BNO₂ Temp. topnienia: 188…190 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD01074645 Numer CAS: 5570-18-3 |