Drukuj
(±)-β-Cytronelol, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: DL-Citronellol, (±)-Citronellol, Citronellol, β-Citronellol, 3,7-Dimethyloct-6-en-1-ol
M-Clarity™ quality level = MQ100
C83201-100G C83201-5G
SIALC83201-100GEA 231 PLN
SIALC83201-100G SIALC83201-5G
(±)-β-Cytronelol, Sigma-Aldrich®
(±)-β-Cytronelol
Formuła: C₁₀H₂₀O
MW: 156.27 g/mol
Temp. Wrzenia: 222
Gęstość: 0.86 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 100
Numer MDL: MFCD00002935
Numer CAS: 106-22-9
Numer WE (dawny EINECS): 203-375-0
Jednostka: 3082
ADR: 9 III
Klasyfikacja Merck : 13,02354