(±)-β-Cytronelol 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
DL-Citronellol, (±)-Citronellol, Citronellol, β-Citronellol, 3,7-Dimethyloct-6-en-1-ol
A19016.22
A19016.36
A19016.22EA
297
PLN
A19016.22
A19016.36
(±)-β-Cytronelol 95%
(±)-β-Cytronelol
Purity: 95%
CAS No.: 106-22-9
Molecular Formula: C10H20O
Formula Weight: 156.27
Flash Point: 98°(208°F)
Refractive Index: 1.4575
Odour: Pleasant
Melting Point:
Formuła:
C₁₀H₂₀O Temp. Wrzenia: 221…222 °C Temp. topnienia: < –20 °C Gęstość: 0,858 Temp. Zapłonu: 98 °C (208 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002935 Numer CAS: 106-22-9 Numer WE (dawny EINECS): 203-375-0 Jednostka: 3082 ADR: 9,III Klasyfikacja Merck : 14,2330 |