Drukuj
Kwas pirydyno-2,4-dikarboksylowy hydrat 99+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
131860050 131860250
ACRO131860050EA 297 PLN
ACRO131860050 ACRO131860250
Kwas pirydyno-2,4-dikarboksylowy hydrat 99+%
Kwas pirydyno-2,4-dikarboksylowy hydrat
Formuła: C₇H₅NO₄·xH₂O
Temp. Wrzenia: 357 °C (1013 hPa)
Gęstość: 0,942 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149413
Numer CAS: 499-80-9
Numer WE (dawny EINECS): 207-892-2
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤10 % (K.F.)
Titration with NaOH ≥99.0 % (On dry substance)