5-Acetyl-2,4-dimethylthiazole ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A13741.06
A13741.14
A13741.06EA
177
PLN
A13741.06
A13741.14
5-Acetyl-2,4-dimethylthiazole ≥99%
5-Acetyl-2,4-dimethylthiazole
Purity: 99%
CAS No.: 38205-60-6
Molecular Formula: C7H9NOS
Formula Weight: 155.22
Flash Point: 104°(219°F)
Refractive Index: 1.5430
Boiling Point: 230°
Beilstein Reference: 120560
MDL No.: MFCD00005331
Formuła:
C₇H₉NOS Temp. Wrzenia: 230 °C Gęstość: 1,150 Temp. Zapłonu: 104 °C (219 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00005331 Numer CAS: 38205-60-6 Numer WE (dawny EINECS): 253-826-0 |