Drukuj
2,4-Dibromo-3-pentanon, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
690783-10G 690783-1G
SIAL690783-10GEA 0 PLN
SIAL690783-10G SIAL690783-1G
2,4-Dibromo-3-pentanon, Sigma-Aldrich®
2,4-Dibromo-3-pentanon
Formuła: H₃CBrCHC(O)BrCHCH₃
MW: 243.93 g/mol
Numer MDL: MFCD00015719
Numer CAS: 815-60-1
Jednostka: 3265
ADR: 8 II