2,4-Dibromo-3-pentanon mixture of stereoisomers ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A16680.09
A16680.18
A16680.09EA
833
PLN
A16680.09
A16680.18
2,4-Dibromo-3-pentanon mixture of stereoisomers ≥97%
2,4-Dibromo-3-pentanon
Purity: 97%
CAS No.: 815-60-1
Molecular Formula: C5H8Br2O
Formula Weight: 243.91
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Odour: Pungent
Boiling Point: 67-82°/10mm
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00015719
Formuła:
H₃CBrCHC(O)BrCHCH₃ Temp. Wrzenia: 67…82 °C (10 mmHg) Temperatura przechowywania: Lodówka |
Numer MDL:
MFCD00015719 Numer CAS: 815-60-1 Jednostka: 3265 ADR: 8,II |