Kwas 2,4-bis(trifluorometylo)fenyloboronowy ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
L18161.06
L18161.03
L18161.06EA
3350
PLN
L18161.06
L18161.03
Kwas 2,4-bis(trifluorometylo)fenyloboronowy ≥97%
Kwas 2,4-bis(trifluorometylo)fenyloboronowy
Purity: 97%
CAS No.: 153254-09-2
Molecular Formula: C8H5BF6O2
Formula Weight: 257.93
MDL No.: MFCD01631349
Formuła:
C₈H₅BF₆O₂ MW: 257.93 g/mol Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD01631349 Numer CAS: 153254-09-2 |