Drukuj
Tropon ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
L00473.03 L00473.06
L00473.03EA 440 PLN
L00473.03 L00473.06
Tropon ≥97%
Tropon
Purity: 97% CAS No.: 539-80-0 Molecular Formula: C7H6O Formula Weight: 106.12 Storage Temperature: -30°C to -10°C Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6150 Boiling Point: 91-92°/4mm Beilstein Reference: 1902335 MDL No.: MFCD00014331
Formuła: C₇H₆O
Temp. Wrzenia: 91…92 °C (4 mmHg)
Gęstość: 1,094
Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F)
Numer MDL: MFCD00014331
Numer CAS: 539-80-0
Numer WE (dawny EINECS): 208-725-6