Drukuj
kwas nitrylotrioctowy ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
A11936.0E A11936.22 A11936.36
A11936.0EEA 3140 PLN
A11936.0E A11936.22 A11936.36
kwas nitrylotrioctowy ≥99%
kwas nitrylotrioctowy
Formuła: C₆H₉NO₆
Temp. Wrzenia: 498 °C (1013 hPa)
Gęstość: 1,67 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004287
Numer CAS: 139-13-9
Numer WE (dawny EINECS): 205-355-7
Jednostka: 2923
ADR: 8,II
Klasyfikacja Merck : 14,6579