Drukuj
4,4'-Izopropylidenedifenol, Supelco®
Dostawca: Merck
239658-250G 239658-50G
SIAL239658-250GEA 1190 PLN
SIAL239658-250G 239658-50G
4,4'-Izopropylidenedifenol, Supelco®
4,4'-Izopropylidenedifenol
Formuła: C₁₅H₁₆O₂
Temp. Wrzenia: 401 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 155 °C
Gęstość: 1,205 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 227 °C
Numer MDL: MFCD00002366
Numer CAS: 80-05-7
Numer WE (dawny EINECS): 201-245-8
Klasyfikacja Merck : 13,01296
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=63888e215660c5847e91f6773838f54f30e7191f&vid=63888e215660c5847e91f6773838f54f30e7191f&prid=web&clid=SAPDAM