4-Fluoro-2-methylbenzyl alcohol ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
(4-Fluoro-2-methylphenyl)methanol
H32364.03
H32364.06
H32364.03EA
483
PLN
H32364.03
H32364.06
4-Fluoro-2-methylbenzyl alcohol ≥99%
4-Fluoro-2-methylbenzyl alcohol
Purity: 99%
CAS No.: 80141-91-9
Molecular Formula: C8H9FO
Formula Weight: 140.16
MDL No.: MFCD03701058
Formuła:
C₈H₉FO MW: 140.16 g/mol Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD03701058 Numer CAS: 80141-91-9 |