2-Fluoro-4-methoxybenzyl alcohol ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H32118.03
H32118.09
H32118.03EA
431
PLN
H32118.03
H32118.09
2-Fluoro-4-methoxybenzyl alcohol ≥97%
2-Fluoro-4-methoxybenzyl alcohol
Purity: 97%
CAS No.: 405-09-4
Molecular Formula: C8H9FO2
Formula Weight: 156.15
MDL No.: MFCD04116336
Formuła:
C₈H₉FO₂ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD04116336 Numer CAS: 405-09-4 |