Dicyjanoamid 1-etylo-3-metyloimidazoliowy ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
EMIM DCA
H26901.06
H26901.18
H26901.06EA
1090
PLN
H26901.06
H26901.18
Dicyjanoamid 1-etylo-3-metyloimidazoliowy ≥98%
Dicyjanoamid 1-etylo-3-metyloimidazoliowy
Purity: 98%
CAS No.: 370865-89-7
Molecular Formula: C8H11N5
Formula Weight: 177.21
MDL No.: MFCD08276373
Formuła:
C₈H₁₁N₅ MW: 177.21 g/mol Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD08276373 Numer CAS: 370865-89-7 |