Drukuj
2-(2-etoksyetoksy)etanol 98+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
117890010 117890025 117890250
ACRO117890010EA 277 PLN
ACRO117890010 ACRO117890025 ACRO117890250
2-(2-etoksyetoksy)etanol 98+%
2-(2-etoksyetoksy)etanol
Formuła: C₆H₁₄O₃
Temp. Wrzenia: 197 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –80 °C
Gęstość: 0,99 g/cm³
Temp. Zapłonu: 94 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002872
Numer CAS: 111-90-0
Numer WE (dawny EINECS): 203-919-7
REACH: 01-2119475105-42
Klasyfikacja Merck : 13,01809
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4250 to 1.4280 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %
Sulfate (SO4) ≤0.003 %
Potassium carbonate ≤2.0 % (K2CO3)
Calcium (Ca) ≤0.005 %
Iron (Fe) ≤0.001 %
Magnesium (Mg) ≤0.002 %
Nickel (Ni) ≤0.001 %
Sodium (Na) ≤0.05 %
Heavy metals (ICP-OES) ≤0.001 %
Nitrogen compounds (as N) ≤0.001 %