Drukuj
2-(2-etoksyetoksy)etanol, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
W509043-10KG W509043-1KG W509043-25KG W509043-SAMPLE
SIALW509043-10KGEA 2260 PLN
SIALW509043-10KG SIALW509043-1KG SIALW509043-25KG SIALW509043-SAMPLE
2-(2-etoksyetoksy)etanol, Sigma-Aldrich®
Formuła: C₆H₁₄O₃
Temp. Wrzenia: 197 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –80 °C
Gęstość: 0,99 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 93 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002872
Numer CAS: 111-90-0
Numer WE (dawny EINECS): 203-919-7
REACH: 01-2119475105-42
Klasyfikacja Merck : 13,01809