4-Chloro-2-izopropylo-5-metylofenol ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
B21906.14
B21906.22
B21906.14EA
451
PLN
B21906.14
B21906.22
4-Chloro-2-izopropylo-5-metylofenol ≥99%
4-Chloro-2-izopropylo-5-metylofenol
Purity: 99%
CAS No.: 89-68-9
Molecular Formula: C10H13ClO
Formula Weight: 184.67
Melting Point: 59-61°
Boiling Point: 259-263°
Merck Reference: 14,2170
MDL No.: MFCD00002326
Formuła:
C₁₀H₁₃ClO Temp. Wrzenia: 259…263 °C Temp. topnienia: 59…61 °C Gęstość: 1,228 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002326 Numer CAS: 89-68-9 Numer WE (dawny EINECS): 201-930-1 Klasyfikacja Merck : 14,2170 |