4-Chloro-2,6-ksylenol ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A13649.09
A13649.18
A13649.09EA
383
PLN
A13649.09
A13649.18
4-Chloro-2,6-ksylenol ≥98%
4-Chloro-2,6-ksylenol
Purity: 98%
CAS No.: 1123-63-3
Molecular Formula: C8H9ClO
Formula Weight: 156.61
Melting Point: 80-83°
Beilstein Reference: 1908282
Formuła:
C₈H₉ClO Temp. topnienia: 80…83 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00020138 Numer CAS: 1123-63-3 Numer WE (dawny EINECS): 214-376-0 |